Wichtige Dokumente
GF99284451
Rhenium
foil, thickness 0.04 mm, length 0.1 m, coil width 0.7 mm
Synonym(e):
RE000228
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 992-844-51
Länge
0.1 m
Spiralbreite
0.7 mm
Dicke
0.04 mm
bp
5596 °C (lit.)
5627 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
3180 °C (lit.)
Dichte
21.02 g/cm3 (lit.)
SMILES String
[ReH]
InChI
1S/Re
InChIKey
WUAPFZMCVAUBPE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)