GF98986774
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sphere, diam. 31 mm, weight 10 pcs, natural
Synonym(e):
ET316880
Empfohlene Produkte
Form
spheres
Hersteller/Markenname
Goodfellow 989-867-74
Durchmesser
31 mm
Farbe
natural
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)