Wichtige Dokumente
GF98886920
Kupfer
rod, 50mm, diameter 12.7mm, as drawn, 99.99+%
Synonym(e):
Copper, CU007960
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥99.99%
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 988-869-20
Widerstandsfähigkeit
1.673 μΩ-cm, 20°C
bp
2567 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1083.4 °C (lit.)
Dichte
8.94 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Cu]
InChI
1S/Cu
InChIKey
RYGMFSIKBFXOCR-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)