GF98558296
Brass alloy, Cu63Zn37
25m wire, 0.25mm diameter, hard
Synonym(e):
CU025140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 985-582-96
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF98558296-1EA | 4061825415826 |