GF98272626
Tungsten-copper alloy, W60Cu40
foil, 25 x 75mm, 1.0mm thickness
Synonym(e):
W 180400
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 982-726-26
Größe × Dicke
25 mm × 75 mm × 1.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)