GF97943439
Molybdenum high temperature alloy tzm, Mo99Ti0.5Zr0.1
rod, 1000mm x 5.0mm diameter
Synonym(e):
MO017910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 979-434-39
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)