GF97841717
Tungsten-rhenium alloy, W74Re26
1m wire, 0.125mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 125120
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 978-417-17
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)