Merck
GF97150552
Nickel/Iron
rod, Ni52%/Fe48%, 3 mm diameter, length 200 mm
Synonym(e):
NI197920
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 971-505-52
Länge
200 mm
Durchmesser
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)