GF96661637
Monel® alloy 400
foil, Ni65%/Cu33%/Fe 2%, thickness 0.3 mm, length 2 m, temper annealed
Synonym(e):
NI110380
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 966-616-37
Länge
2 m
Dicke
0.3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)