Merck
GF96545458
Iron/boron/silicon
wire, Fe77.5%/B 15%/Si 7.5%, 0.125 mm diameter, condition metallic glass, length 20 m
Synonym(e):
FE845100
About This Item
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 965-454-58
Länge
20 m
Durchmesser
0.125 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)