Merck
GF96356874
Aluminium alloy 2319
wire, Al94%/Cu 6%, 1.2 mm diameter, length 10 m
Synonym(e):
AX155160
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 963-568-74
Länge
10 m
Durchmesser
1.2 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)