Merck
GF96303708
Constantan- resistance alloy
foil, thickness 0.005 mm, Cu55%/Ni45%, length 0.5 m, temper as rolled
Synonym(e):
CU040200
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 963-037-08
Länge
0.5 m
Dicke
0.005 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF96303708-1EA4061821153326