GF96303236
Quartz - fused
rod, 1.0 mm diameter, length 500 mm
Synonym(e):
SI617910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 963-032-36
Länge
500 mm
Durchmesser
1.0 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)