Wichtige Dokumente
GF96026531
Praseodym
foil, not light tested, 25x25mm, thickness 0.005mm, as rolled, 99%
Synonym(e):
Praseodym
About This Item
Assay
99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 960-265-31
Widerstandsfähigkeit
68 μΩ-cm, 20°C
bp
3520 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
931 °C (lit.)
Dichte
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Pr]
InChI
1S/Pr
InChIKey
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)