Merck
GF95790392
Inconel® 625 - corrosion resistant alloy, Ni61Cr22Mo9Fe5
foil, 8mm disks, 0.025mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI040210
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 957-903-92
Größe × Dicke
8 mm × 0.025 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95790392-20EA4061829999520
GF95790392-10EA4061829938345
GF95790392-50EA4061831030211