Merck
GF95529752
Stainless Steel - AISI 304 alloy, FeCr18Ni10
1000mm tube, 1.1mm outside diameter, 0.2mm wall thickness, 0.7mm inside diameter, hard
Synonym(e):
FE227250
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 955-297-52
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF95529752-10EA4061829928094
GF95529752-1EA4061825413945
GF95529752-20EA
GF95529752-2EA4061829958831
GF95529752-5EA4061831009699