Merck
GF95386865
Gold-antimony alloy, Au99Sb1
0.1m wire, 0.50mm diameter, annealed
Synonym(e):
AU145140
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 953-868-65
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)