GF94714511
Stainless Steel - 17-7PH alloy, FeCr17Ni7
foil, 100 x 100mm, 0.125mm thickness, annealed - condition a, precipitation hardenable
Synonym(e):
FE280320
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
annealed (condition a: precipitation hardenable)
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-145-11
Größe × Dicke
100 mm × 100 mm × 0.125 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)