Wichtige Dokumente
GF94706354
Aluminium
mesh, 150x150mm, nominal aperture 0.38mm, wire diameter 0.25mm, 40x40 wires/inch, open area 37%, plain weave mesh
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Empfohlene Produkte
Form
mesh
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 947-063-54
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Größe × Öffnung × Durchm.
150 x 150 mm × 0.38 mm × 0.25 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)