GF94404371
Glass Sealing Alloy, Fe54Ni29Co17
500mm rod, 3.2mm diameter
Synonym(e):
FE047905
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 944-043-71
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)