GF94319095
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 100 × 100 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL050520
Alle Fotos(1)
About This Item
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 943-190-95
Größe
100 × 100 mm
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)