Merck
GF94253205
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
250m wire, 0.75mm diameter, annealed
Synonym(e):
NI055145
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 942-532-05
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)