Merck
GF93903622
Copper/silver
rod, Cu70%/Ag30%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonym(e):
CU197920
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 939-036-22
Länge
50 mm
Durchmesser
15 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)