GF93426879
Aluminum-silicon alloy, Al99Si1
5m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonym(e):
AL055120
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 934-268-79
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)