Merck
GF93359560
Aluminum/Silicon
foil, thickness 0.075 mm, Al99%/Si 1%, size 50 × 50 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL050520
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Assay
≥99%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 933-595-60
Größe
50 × 50 mm
Dicke
0.075 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)