GF93233224
Platinum/Iridium
wire, Pt90%/Ir10%, 0.25 mm diameter, length 2 m, temper annealed
Synonym(e):
PT025141
Empfohlene Produkte
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 932-332-24
Länge
2 m
Durchmesser
0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable