Merck
GF92848236
Nickel-chromium alloy, Ni80Cr20
500mm rod, 12.0mm diameter
Synonym(e):
NI057950
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 928-482-36
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)