Merck
GF91261829
Permendur 49 alloy, Co49Fe49V2
foil, 300 x 300mm, 0.1mm thickness, as rolled
Synonym(e):
CO150240
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (temper - as rolled)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 912-618-29
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.1 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
GF91261829-2EA4061829968533
GF91261829-1EA4061825456614
GF91261829-5EA4061831020014