Merck
GF91178297
Quartz - fused
tube, outside diameter 0.7 mm, length 100 mm, wall thickness 0.1 mm
Synonym(e):
SI617020
About This Item
UNSPSC-Code:
11101503
NACRES:
NA.23
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 911-782-97
Länge
100 mm
AD
0.7 mm
Wandstärke
0.1 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)