GF90939651
Aluminum/Magnesium
foil, thickness 0.50 mm, Al97%/Mg 3%, diameter 10 mm, temper as rolled
Synonym(e):
AL010270
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-396-51
Durchmesser
10 mm
Dicke
0.50 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90939651-50EA | 4061821142436 |
GF90939651-10EA | 4061821142412 |
GF90939651-20EA | 4061821142429 |