GF90912135
Inconel® alloy 600 - heat resisting alloy, Ni72Cr16Fe8
foil, 4mm disks, 0.05mm thickness, annealed
Synonym(e):
NI020204
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Empfohlene Produkte
Form
annealed
foil (disks)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 909-121-35
Größe × Dicke
4 mm × 0.05 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Rechtliche Hinweise
INCONEL is a registered trademark of Special Metals Corporation
Inconel is a registered trademark of Special Metals Corporation
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)