GF90897979
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
20m wire, 1.0mm diameter, as drawn
Synonym(e):
CU055170
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-979-79
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90897979-1EA | 4061825456355 |