Merck
GF90890466
Polyacrylamide/Acrylate
(hydrogel), granule, 2.5 mm nominal granule size, weight 100 g, black
Synonym(e):
AC336310
About This Item
UNSPSC-Code:
12352100
NACRES:
NA.23
Form
granular
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-904-66
Gewicht
100 g
Farbe
black
Nominale Korngröße
2.5 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)