Merck
GF90805923
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
foil, 300 x 300mm, 2.0mm thickness, annealed
Synonym(e):
NJ270500
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
foil (annealed)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 908-059-23
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 2.0 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)