Wichtige Dokumente
GF90754858
Germanium
disks, 20mm, thickness 1.0mm, single crystal, 100%
Synonym(e):
Germanium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
100%
Form
disc
Hersteller/Markenname
Goodfellow 907-548-58
Widerstandsfähigkeit
53 Ω-cm, 20°C
bp
2830 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
937 °C (lit.)
Dichte
5.35 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Ge]
InChI
1S/Ge
InChIKey
GNPVGFCGXDBREM-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF90754858-1EA | 4061825384733 |
GF90754858-2EA | 4061829512439 |