Merck
GF90729838
Stainless Steel - AISI 302 alloy, FeCr18Ni8
100m wire, 0.1mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE205119
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 907-298-38
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)