GF89872633
Nickel-iron-molybdenum alloy, Ni80Fe15.5Mo4.5
10m wire, 0.5mm diameter, as drawn
Synonym(e):
NJ275140
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11101712
NACRES:
NA.23
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 898-726-33
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)