Wichtige Dokumente
GF89631760
Mangan
foil, thickness 0.016 mm, purity 98.7%, size 25 × 25 mm
Synonym(e):
MN000171
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
98.7%
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 896-317-60
Widerstandsfähigkeit
185 μΩ-cm, 20°C
Größe
25 × 25 mm
Dicke
0.016 mm
bp
1962 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
1244 °C (lit.)
Dichte
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Mn]
InChI
1S/Mn
InChIKey
PWHULOQIROXLJO-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)