Merck
GF89551389
Silver-copper alloy, Ag72Cu28
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
AG060250
About This Item
UNSPSC-Code:
11101711
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 895-513-89
Größe × Dicke
50 mm × 50 mm × 0.25 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)