GF88934349
Polycarbonate - 30% Glass Fiber Filled
(PC - 30% GFR), rod, diam. 20 mm, L 200 mm
Synonym(e):
CT337920
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 889-343-49
Länge
200 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)