GF88828004
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 300 x 300mm, 0.25mm thickness
Synonym(e):
CN010300
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 888-280-04
Größe × Dicke
300 mm × 300 mm × 0.25 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)