Merck
GF88363930
Copper-titanium alloy, Cu56.4Ti43.6
powder, 45micron max. particle size, alloy pre-cursor, 200g
Synonym(e):
CU276010
About This Item
UNSPSC-Code:
31152304
NACRES:
NA.23
Form
powder
Hersteller/Markenname
Goodfellow 883-639-30
Gewicht
200 g
Max. Partikelgröße
45 μm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)