GF88170026
Polyvinylidenefluoride
(PVDF), rod, diam. 3 mm, L 500 mm
Synonym(e):
FV307910
Empfohlene Produkte
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-700-26
Länge
500 mm
Durchmesser
3 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)