GF88137940
Stainless Steel - AISI 310 alloy, FeCr25Ni20
200mm rod, 6.35mm diameter, annealed
Synonym(e):
FE257910
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
11171600
NACRES:
NA.23
Form
rod
Hersteller/Markenname
Goodfellow 881-379-40
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
GF88137940-10EA | 4061829947965 |
GF88137940-5EA | 4061831008883 |
GF88137940-1EA | 4061825445854 |
GF88137940-2EA | 4061829968106 |