GF88098250
Tungsten-rhenium alloy, W95Re5
0.1m wire, 0.65mm diameter, annealed
Synonym(e):
W 025365
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 880-982-50
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)