GF88084110
Titanium/Aluminum/Vanadium
foil, thickness 0.8 mm, Ti90%/Al 6%/V 4%, size 150 × 150 mm, temper annealed
Synonym(e):
TI010480
Alle Fotos(1)
About This Item
UNSPSC-Code:
12352311
NACRES:
NA.23
Form
foil
Hersteller/Markenname
Goodfellow 880-841-10
Größe
150 × 150 mm
Dicke
0.8 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Rechtliche Hinweise
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)