GF87997000
Aluminium
honeycomb, 300x300mm, thickness 20mm, cell size 4.8mm, cell wall 0.038mm, core density 0.070g/cm3, phenolic adhesive (resin), 99.5%
Synonym(e):
Aluminium
About This Item
Materialien
hexagonal (prism)
Beschreibung
cell wall 0.038mm
Assay
≥99.5%
Selbstzündungstemp.
1400 °F
Hersteller/Markenname
Goodfellow 879-970-00
Widerstandsfähigkeit
2.6548 μΩ-cm
Küvettengröße
4.8 mm
Größe × Dicke
300 x 300 mm × 20 mm
bp
2460 °C (lit.)
mp (Schmelzpunkt)
660.37 °C (lit.)
Dichte
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES String
[Al]
InChI
1S/Al
InChIKey
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)