GF87877489
Platinum-rhodium alloy, Pt87Rh13
0.5m wire, 0.025mm diameter, annealed
Synonym(e):
PT035100
Alle Fotos(1)
About This Item
Form
wire
Hersteller/Markenname
Goodfellow 878-774-89
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)