Merck
GF86608660
Brass alloy, Cu63Zn37
foil, 25 x 25mm, 0.008mm thickness, hard, light tight (lt)
Synonym(e):
CU020205
About This Item
UNSPSC-Code:
30102010
NACRES:
NA.23
Beschreibung
light tight (lt)
Form
foil (hard
hard)
Hersteller/Markenname
Goodfellow 866-086-60
Größe × Dicke
25 mm × 25 mm × 0.008 mm
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)