GF86347682
Fecralloy - Iron-Chromium, Fe72.8Cr22Al5Y0.1Zr0.1
100mm tube, 15mm outside diameter, 1.5mm wall thickness, 12mm inside diameter
Synonym(e):
FE087500
Empfohlene Produkte
Form
tubes
Hersteller/Markenname
Goodfellow 863-476-82
Allgemeine Beschreibung
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)